Rotasjonsfordamper, RV 10 control
Leverandør: IKA
531-0881EA 52650 NOK
IKAA8031642BOM3 531-0881 IKAA8031642BOM2 IKAA8031642BOM1 IKAA8031643BOM2 IKAA8031643BOM1 IKAA8031643BOM4 IKAA8031643BOM3 IKAA8031642BOM4
Rotasjonsfordamper, RV 10 control
Fordampere Rotasjonsfordampere
Rotasjonsfordampere med innebygd varmebad og vakuumkontroller. Enhetene har USB-grensesnitt, sentralt display for automatisk programmering av destillasjon og rampe. En motorisert heis med 140 mm løft med funksjon for sikkerhetsstopp, slik at fordampingskolben automatisk løftes ut av varmebadet ved strømbrudd.
  • All models have motorised lift with safety stop function
  • Built-in solvent library, can be added to by the user
  • Specific distillation parameters can be stored for standard distillation; measurements, and distillation type can be automatically transferred by the press of a key
  • Operated via colour graphic display which shows distillation curves and has a choice of multiple languages
  • Environmentally efficient; cooling water and heating bath are automatically switched off at the end of the cycle; units have integrated monitoring of cooling water and automatic heating bath monitoring which stops the distillation in the event of temperature errors
Enhetene kan programmeres til å endre fordampingskolbens rotasjonsretning i intervaller for å forbedre tørkeprosessen. Volumkontrollert destillasjonsprosess kan programmeres.
Leveringsinformasjon: Supplied with water/oil bath, magnetic valve laboratory vacuum (531-3485), 1 l evaporation flask (NS 29/32), 1 l receiving flask (KS 35/20) and condensing glassware set.
Please note: A vacuum source, vacuum check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.
NB: *med transparant plastbelegg.
** Leveres kun med bad, damprør, klemmer for glassartikler og Woulff-flaske. Med denne pakken kan kunden velge oppsett for glassartikler for deres bestemte bruksområde.