Du søkte etter: Ekstraktorer
VWR har ekstraktorer, ekstraksjonskit, ekstrasjonssett og ekstrasjonshylser. Komplette aparat består av ekstraktor, rundkolbe og kjøler, for eksempel Dimroth-kjøler eller Allihn-kjøler og Soxhlet ekstraktor.  VWR har også automatiske ekstraksjonsaparater, Soxtherm-enhet.
VWR har ekstraktorer, ekstraksjonskit, ekstrasjonssett og ekstrasjonshylser. Komplette aparat består av ekstraktor, rundkolbe og kjøler, for eksempel Dimroth-kjøler eller Allihn-kjøler og Soxhlet ekstraktor. VWR har også automatiske ekstraksjonsaparater, Soxtherm-enhet.
63  treff i ditt søk
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: All the individual steps associated with solid phase extraction can be carried out using the LiChrolut® extraction unit. This transparent and vacuum-s...
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Ren cellulose. Egnet for alle typer ekstraktorer (Soxhlet, Büchi, Gerhardt med mer).
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, Borosilicate glass.
Produsent: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Artikkenummer: (GILI26150006)
Produsent: GILSON LCMS
Beskrivelse: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, Borosilicate glass.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom