Frysebokser
Leverandør: Liebherr
471-0287EA 0 NOK
471-0287 471-0288 LIEBGTL6106 471-0925 471-1022 471-0286
Frysebokser
Frysere Frysere, generelt bruk
Kommersiell kummefryser med Stop Frost-teknologi for å redusere oppbygging av is.
  • Analogt display
  • Manual avriming
Temperaturområde: –14 til –26 °C.