Du søkte etter: Laminert flowbenk
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: Clean benches provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tiss...
Produsent: CleanAir by Baker
Beskrivelse: The CrossFlow series is a high quality crossflow cabinet range for handling non-hazardous materials that require a clean working environment. The ergo...
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
Sustainable Materials
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Heraguard™ ECO Clean Bench cabinets are ideal for laboratory applications where sample protection is required. Due to DC motors, Heraguard™ ECO Clean ...
Produsent: Azbil Telstar Technologies
Beskrivelse: Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment. ...
Artikkenummer: (TELR1923477)
Produsent: Azbil Telstar Technologies
Beskrivelse: Arbeidsbenk med lagdelt, vertikal luftstrøm er en ideell løsning for håndtering av ufarlige stoffer og ufarlige biologiske prøver der produktet må hol...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (EUCLLV30500)
Produsent: EUROCLONE S.P.A.
Beskrivelse: Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EUROCLONE S.P.A.
Beskrivelse: AURA HZ is an horizontal laminar air flow cabinet Class 100, for product protection from external contamination and cross-contamination inside the wor...
Produsent: Azbil Telstar Technologies
Beskrivelse: Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment...
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Produsent: CleanAir by Baker
Beskrivelse: CleanAir by Baker DLF series is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a clean working...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom