  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Ekstraksjonsskap
14  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Sartorius
Beskrivelse:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Produsent:  CleanAir by Baker
Beskrivelse:   Disse ventilasjonshettene for pulver brukes når det frigjøres skadelige pulver eller støvpartikler, f.eks. ved innveiing. Hettene garanterer den høyes...
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Artikkenummer: (551-6226)
Produsent:  CAMAG
Beskrivelse:   The TLC spray cabinet is designed for the complete removal of excessive spray mist while spraying a TLC plate with reagent.
UOM:  1 * 1,5 m
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ filtered balance stations are vented balance enclosures designed to protect the user during powder weighing operations. The built-in HEPA filte...
Artikkenummer: (LBCP3960302)
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 14
  1  2  Neste