Avtrekkskabinett for pulver, NEG-serien
Leverandør: CleanAir by Baker
NEG
135-1521EA 0 NOK
135-1521 135-1520 135-1523 135-1522 135-1525 135-1524 135-1516 135-1518 135-1517 135-1519
Avtrekkskabinett for pulver, NEG-serien
Avtrekksskap og kabinetter Ekstraksjonsskap
Disse ventilasjonshettene for pulver brukes når det frigjøres skadelige pulver eller støvpartikler, f.eks. ved innveiing. Hettene garanterer den høyeste graden av beskyttelse for brukeren og miljøet. Kabinettet består av vanntett finér belagt med hvit plastfolie og en hette av herdet glass.
  • Forfilteret og hoved-HEPA-filteret er effektive og enkle å skifte ut
  • Svært stillegående drift
Sertifiseringer: HEPA-filter: H14 i samsvar med EN 1822.
Leveringsinformasjon: Leveringsprisene er tilgjengelige på forespørsel. Priser for montering og ferdigstilling er tilgjengelige på forespørsel.