  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
bord
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/51/20236951.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Palbam
Beskrivelse:   These cleanroom tables are manufactured to the highest cleanroom standards. The bases are fabricated from tubing for easy cleaning and optimal airflow...
Produsent:  Palbam
Beskrivelse:   These cleanroom heavy duty tables are designed for more robust and heavy duty activities and are manufactured to the highest cleanroom standards. The ...
Produsent:  Metro International
Beskrivelse:   Disse arbeidsbenkene av rustfritt stål til bruk i laboratorier er tilgjengelige i to utgaver: med eller uten bunnhylle. Utgaven uten bunnhylle har tre...
Produsent:  Palbam
Beskrivelse:   The wipe down table is designed to support the wipe down procedure. Includes a hole in the table top for easy waste disposal. The cabinet under the ta...
Produsent:  Metro International
Beskrivelse:   These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Produsent:  Metro International
Beskrivelse:   Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors
Artikkenummer: (METOLTM48XPB3)
Produsent:  Metro International
Beskrivelse:   These polymer laboratory workbenches available with black phenolic tops and solid metromax i shelves constructed of polymer with top phenolic resin.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  LABORIAL
Beskrivelse:   Cleanroom table, BLAUTOUCH Interactive worktop frame "U", tempered glass 8 mm (black), stainless steel 304 + windows + scanner for 2D barcode reading, Utstyrt med: Føtter, Herdet glass/stål, 1200×750×900 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 25
  1  2  3  4  Neste