Du søkte etter: Gassgeneratorer
VWR har et utvalg gassgeneratorer for hydrogen og nitrogen og fjerning av oksygen, karbondioksid og vanndamp. VWR har også luftkompressorer som kan kobles sammen med gassgeneratorene.
VWR har et utvalg gassgeneratorer for hydrogen og nitrogen og fjerning av oksygen, karbondioksid og vanndamp. VWR har også luftkompressorer som kan kobles sammen med gassgeneratorene.
38  treff i ditt søk
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (CCDL928276)
Produsent: LUCIDITY
Beskrivelse: Generator that produces all necessary gasses required to run the Lucidity GC-FID.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (PEAK3303147)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Producing between 10 and 520 L/min of high purity nitrogen gas, the Infinity XE 60 series nitrogen membrane gas generators can comfortably supply mult...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK3300670)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Peak scientific’s Solaris XE nitrogen generator offers a reliable, compressor-free gas solution that can comfortably meet the demands of most mass spe...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK3300843)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Precision Hydrogen 1200 is the first 1L+ Hydrogen generator and it is designed to produce hydrogen at a flow of 1200 ml with up to 99,9995% purity...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK3301768)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Precision Hydrogen Trace 1200 generator is designed primarily for GC carrier gas use, and can also be used for detectors requiring hydrogen fuel g...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (564-0285)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: For laboratories using any single quad LC-MS systems, the Genius SQ 24 nitrogen gas generator delivers analytical grade nitrogen supply dedicated for ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK43-1020)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: CG15L generates zero air by removing carbon dioxide and moisture from the air for applications requiring a higher performance than zero air models.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Precision Hydrogen series hydrogen generators are suitable for carrier gas and flame gas at standard detection limits. Hydrogen purity: 99,9995%.
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: These precision nitrogen trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Hydrogen generator, Precision hydrogen trace, 500 cc, Renhet: 99,9999%, Strømningshastighet: 500 ml/min, B×D×H: 380×540×406 mm
Artikkenummer: (PEAK60-3500)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Precision Zero Air generators are designed specifically to supply clean, dry, hydrocarbon-free air to be used as flame support gas for GC at both ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (564-0284)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (564-0280)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: Designed to the specifications of the Bruker EVOQ triple Quadrupole's gas requirements delivering dry air at up to 50 L/min and nitrogen at up to 32 L...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK10-2320)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK60-0007)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Precision Zero Air generators are designed specifically to supply clean, dry, hydrocarbon-free air to be used as flame support gas for GC at both ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PEAK60-0018)
Produsent: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Precision Zero Air generators are designed specifically to supply clean, dry, hydrocarbon-free air to be used as flame support gas for GC at both ...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom