Du søkte etter: Oppvaskmaskiner
VWR har vaskemaskiner for glassartikler, rengjørings- og desinfiseringsmaskiner.  Vaskemaskinen kan ha sprayarm, injiseringsdyser, aktiv tørkeenhet, varmluftsvifte, dispenserpumpe, dampkondensator, skylling med demineralisert vann. En funksjon kan være at øvre kurv kobles til den hydrauliske kretsen for rengjøring på innsiden av glassartiklene.
VWR har vaskemaskiner for glassartikler, rengjørings- og desinfiseringsmaskiner. Vaskemaskinen kan ha sprayarm, injiseringsdyser, aktiv tørkeenhet, varmluftsvifte, dispenserpumpe, dampkondensator, skylling med demineralisert vann. En funksjon kan være at øvre kurv kobles til den hydrauliske kretsen for rengjøring på innsiden av glassartiklene.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: MIELE
Beskrivelse: Miele PG 8583 Laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
Produsent: MIELE
Beskrivelse: Glassware washing machines, SegoSoft Miele edition (initial licence): process documentation for direct connection to the PC or network connections with Comfort Plus software, installation instructions, 1 licence card, : Serial connection: 4 units: Network connection: any number of machines
Produsent: MIELE
Beskrivelse: G 7896 DOS cabinet: for 1 to 4 DOS modules with containers.
Artikkenummer: (141-0290)
Produsent: MIELE
Beskrivelse: Rengjørings- og desinfiseringsmaskinen G 7883 CD passer til vask av laboratorieutstyr som brukes i f.eks. forskningslaboratorier og innen i...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MIELE
Beskrivelse: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Artikkenummer: (141-0637)
Produsent: MIELE
Beskrivelse: Disse rengjørings- og desinfeksjonsmaskinene med integrert tørkesystem og skuff er lagd for behandling av kliniske instrumenter og OP og for vasking a...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MIELE
Beskrivelse: PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
Produsent: MIELE
Beskrivelse: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
Artikkenummer: (141-0545)
Produsent: MIELE
Beskrivelse: The washer-disinfector PG 8527 offers great added value for central and decentralised processing of large volumes of instruments: greater cleaning cap...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SMEG S.P.A.
Beskrivelse: This range of professional Smeg washing and thermal disinfection machines are manufactured using high quality materials and components in order to ach...
Artikkenummer: (SMEGGW4090P)
Produsent: SMEG S.P.A.
Beskrivelse: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Produsent: SMEG S.P.A.
Beskrivelse: The range of professional Smeg washing and disinfection machines is manufactured according to specific projects using professional materials and speci...
Artikkenummer: (BELAF389600000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Economical, durable and gentle all-plastic washer for delicate glass or quartz cuvettes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (141-0012)
Produsent: GETINGE LIFE SCIENCES
Beskrivelse: The Lancer 815 LX undercounter glassware washer fits neatly in the standard 60 cm laboratory casework, offers professional features and the same high ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (LANC60021178)
Produsent: GETINGE LIFE SCIENCES
Beskrivelse: These spray arms are suitable for laboratory washers.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom