Du søkte etter: Varmeforseglere
VWR har varmeforseglere til forsegling av mikroplater. Kommer også med adapterblokker til spesielle plater. Funksjoner og egenskaper ved apparatet kan være rask forseglingshastighet, touch screen, kan integreres med automatiserte system, automatisk, manuell, mulighet for permanente eller avtrekkbare forseglinger og innebygd termostat.
VWR har varmeforseglere til forsegling av mikroplater. Kommer også med adapterblokker til spesielle plater. Funksjoner og egenskaper ved apparatet kan være rask forseglingshastighet, touch screen, kan integreres med automatiserte system, automatisk, manuell, mulighet for permanente eller avtrekkbare forseglinger og innebygd termostat.
10  treff i ditt søk
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (129-1160)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: TUTTNAUER
Beskrivelse: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Produsent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Artikkenummer: (732-0996)
Produsent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: Varmeforseglingen gir overlegen prøvebeskyttelse av oppbevarings- og reaksjonplater innen bruksområder som inkluderer oppbevaring av forbindelser, ark...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: Varmeforsegler, plateholder, Plateholder, 384-brønners, ALPS™
Artikkenummer: (MATRAB-0400)
Produsent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Artikkenummer: (731-0352)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: Heat sealer, bag, Electronic
Produsent: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Beskrivelse: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom