  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Appareils chauffants
116  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/91/18989391.jpg
VWR har et stort utvalg varmeapparater. Varmeplater og varmemantler, gassbrennere og spritlamper, termostatblokker og termbostatbad.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"116"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced varmeplate gir nøyaktige og reproduserbare resultater. Enhetene er mikroprosessorstyrte og har et LED-display som det er lett å lese av t...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Perfekt for beholdere med uregelmessig form. Fremstilt av rustfritt stål, overlegen korrosjonsbestandighet. Utformet for sand, kuler av rustfritt stål...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Varmeplatene fra VWR Professional er utformet for bruksområder som krever høy nøyaktighet, stabilitet og reproduserbarhet. Utvidet mikroprosessorkontr...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kompakte varmeplater med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av o...
Artikkenummer: (451-2201)
Produsent:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Termostater, Gasskassett, 400 ml, butan/propan
UOM:  1 * 1 Items
HMS
Produsent:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Artikkenummer: (451-0156)
Produsent:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Kompakte varmeplater med en kjemisk bestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av og ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 116
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste