Du søkte etter: Gassbrennere
68  treff i ditt søk
SearchResultCount:"68"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (451-0156)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (USBE1424)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nikkelbelagt messing, med støpt jernfot.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Fornikklet messing, fot i pulverlakkert grå farge.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nikkelbelagt messing, med støpt jernfot.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Artikkenummer: (451-0177)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Artikkenummer: (451-0089)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Forniklet messing.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: DIN-versjon.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Artikkenummer: (451-0109)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Lengde: 220 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Micro burner with air regulation and needle valve.
Artikkenummer: (USBE1240)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Forniklet messing.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom