For temperaturavhengige målings-, kontroll-, sikkerhets- og overvåkingsoppgaver. Vanlige bruksområder: varmemantler, varmebad og varmematter.
- Multidisplay (LED) og sprutsikkert tastatur
- Varsel med lydsignal for høy/lav temperatur sørger for sikker drift
- Det innebygde RS232-grensesnittet gjør det mulig med direktekobling til PC
LC4-modell
Tilkobling for varmeelement 230 V/ 2 kW
LC6 programmerbar kontroller
LCD-display og multidisplay (LED)
Tilkoblinger for to målesensorer og én sikkerhetssensor
Analog tilkobling for temperaturskriver og ekstern programmeringsenhet
Tilkobling for varmeelement 230 V/ 3 kW