Du søkte etter: Varmeplater
34  treff i ditt søk
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (442-1269)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte varmeplater med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av o...
Artikkenummer: (VELPF20700610)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (VELPF20700553)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (453-0145)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Hotplates with coated aluminium alloy plates give even heat distribution. Choice of models with one or two plates.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Produsent: IKA
Beskrivelse: Kompakte varmeplater med en kjemisk bestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av og ...
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Kjeramisk topplate eller topplate av aluminium/silisium.
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning® hotplates with Pyroceram® glass-ceramic top, rugged housing and heating elements and digital temperature display.
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: These hotplates feature a raised display design which protects the electronics from any liquid spills.
Artikkenummer: (STUA04807-82)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Microprocessor controlled, dual thermocouples ensure accurate temperature control.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0079)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Ved å bruke et svært effektiv, infrarødt varmeapparat på kun 900 W, er denne varmeplaten i keramisk varmeplate i stand til å koke 1 liter vann ov...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Get accurate surface temperature in real time.
Artikkenummer: (OHAU30500533)
Produsent: OHAUS
Beskrivelse: Reliable hotplate with exceptional safety features for everyday use.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: These hotplates features a raised display design which protects the electronics from any liquid spills and units are available with a choice of cerami...
Artikkenummer: (BARNRC2240Q)
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: External-controlled hotplates with porcelain-coated stainless-steel top.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom