Du søkte etter: Homogenisatorer
VWR har homogenisatorer og ulike dispergeringselementer. Homogenisatorene kan være håndholdte eller stativmontert. VWR har et utvalg av homogenisatorer med volumområder fra 0,1 – 30000 ml. Dispergeringselementer, rotor og stator, fins både som engangs eller til gjenbruk. Noen modeller kan steriliseres, brukes i vakuum, være autoklaverbare, sagtakket og skumreduserende.
VWR har homogenisatorer og ulike dispergeringselementer. Homogenisatorene kan være håndholdte eller stativmontert. VWR har et utvalg av homogenisatorer med volumområder fra 0,1 – 30000 ml. Dispergeringselementer, rotor og stator, fins både som engangs eller til gjenbruk. Noen modeller kan steriliseres, brukes i vakuum, være autoklaverbare, sagtakket og skumreduserende.
126  treff i ditt søk
SearchResultCount:"126"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These compact homogenisers are suitable for all standard dispersing tasks and intensive mixing. The units are robust, and their stability prevents pul...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Tilbud
Artikkenummer: (432-0367)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Denne kompakte og brukervennlige blenderen, for prøvevolumer på 50–400 ml, blander faste eller flytende prøver effektivt i sterile poser (vanlig...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most di...
Artikkenummer: (710-0958)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pistill og mikrorør er lagd av polybutylen-tereftalat (PTBP) i et renrom klasse 10 000, ISO-klasse 7, M5.5. Lagd for homogenisering av celler og plant...
Artikkenummer: (412-0167)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: A ball mill for disintregration of small sample volumes that can also be used to shake/mix microtubes and microplates. Wide range of applications in d...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (710-0953)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dispersing Element, Johnny sealing ring for blades, autoclavable, for use with Steri-Blostev 12 base fixing plate
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (432-0366)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (710-2143)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Star Blender 400 Silent is a highly efficient laboratory blender for solid sample preparation. With a sterile bag, it guarantees optimal bacte...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
HMS
Produsent: IKA
Beskrivelse: Homogenisatorsystem som bruker hermetisk lukkede engangsrør noe som beskytter mot smittsomme prøver, toksiske stoffer eller stoffer med sterk lukt. Id...
Produsent: QSONICA LLC
Beskrivelse: A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogeni...
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Håndholdt, volumområde fra 0,1 til 250 ml. For dispergering, homogenisering, ekstraksjoner, cellehomogenisering, blanding, emulgering og suspendering.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 126
no targeter for Bottom