Homogenisator, POLYTRON® System PT10-35 GT
Leverandør: Kinematica
POLYTRON®
431-1254EA 27375 NOK
431-1254 432-0300 431-1255
Homogenisator, POLYTRON® System PT10-35 GT
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
Volumområde fra 0,1 til 10000 ml. Homogenisator, med kraftig motor og plassbesparende, smal utforming. Enkel å håndtere. Perfekt for alle dispergerings- og homogeniseringsoppgaver. Utskiftbare drivenhetsforlengelser gjør at det kan brukes flere typer stativer.
  • Lydalarm, Lave støynivåer (ca. 82 dB(A) ved 30 000 min-₁)
  • Innebygd, digital hastighetskontroll med lukket krets. Holder konstant hastighet, uavhengig av belastningen
  • Innebygd beskyttelse mot overoppheting, overbelastning og blokkering, som stanser motoren
  • Leveres med forlengelse for stativer med sokler med Ø 13 mm
  • Hurtigkobling for raskt og enkelt bytte av dispergeringselementer med Ø 5 til 36 mm
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
EMC i henhold til: IEC/EN 61000-6-2 og -6-3
Sikkerhet i henhold til: IEC/EN 61010-2-51
Bestillingsinformasjon: Leveres uten stativ og dispergeringselementer. Nødvendig tilbehør bestilles separat.