VWR® VDI 12, Homogenisator
Leverandør: VWR
VWR®
431-0125EA 12250 NOK
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Homogenisator
Homogenisatorer Homogenisatorer, håndholdt
Håndholdt eller stativmontert, volumområde fra 0,1 til 100 ml. En ergonomisk, lett, håndholdt homogenisator som er enkel å bruke. Ideell til RNA-proteinanalyser, DNA- og RNA-blotanalyse, PCR-arbeid, spillvannekstraksjoner, vevsoppløsning og suspensjoner. Homogenisering med stor skjærekraft reduserer prøvebehandlingstiden til en tidel sammenlignet med vanlige miksere.
  • Motoren kan bruke dispergeringselementer fra VWR® og enkelte andre produsenter*
  • Overbelastningsbeskyttelsen beskytter motoren ved å stanse den ved overbelastning
  • Hurtigkobling som gjør det raskt og enkelt å bytte dispergeringselementene
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 30
Bestillingsinformasjon: Leveres uten dispergeringselementer. Nødvendig tilbehør må bestilles separat.
NB: *Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon.