Homogenisatorer, Precellys® 24
Leverandør: Bertin
Precellys®
432-3750EA 0 NOK
432-3750
Homogenisatorer, Precellys® 24
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
Precellys®24 er en stasjonær enhet som brukes til maling, lysering og homogenisering av biologiske prøver. Det er en rask og effektiv løsning for ekstrahering av DNA, RNA eller proteiner. Ideell for bruk med animalsk og vegetabilsk vev samt mikroorganismer. Den høye hastigheten og den spesifikke bevegelsen gjør det mulig å male vanskelige prøver som bein, hår, mais, sporer osv. Enheten har et enkelt rengjøringssystem med direkte tilgang til prøveholderen, og den er kompatibel med vanlige rengjøringsløsninger.
  • Opptil 24 × 2 ml prøver kan behandles samtidig. Homogenisering utføres i løpet av få sekunder
  • Fleksibel – det er bare å tilpasse protokoller og kvernsett (glass, keramisk, metallperler) for hardt vev eller bløtvev
  • Høy kvalitet og pålitelig. Spesielt utviklet for bruk i et L3-laboratorium med mange prøver – 50 til 100 kjøringer per dag
  • Engangsprøverør hindrer krysskontaminering
  • Optimal temperaturprosess med Cryolys-temperaturkontroller (tilleggsutstyr)
Cryolys®-kjølefunksjon
Cryolys® er et patentert kjølevalg som sørger for at temperaturen holder ca. 4 °C under homogenisering ved hjelp av enten flytende nitrogen eller fast CO₂. Den tillatter ekstraksjon av stabilt RNA og naturlige proteiner. Cryolys® er kompatibel med Precellys®24 og Precellys®24-Dual.
Få høyere utbytte, kvalitet og funksjonalitet
Forhindrer at enzymer blir aktivert
Beholder 100 % av de aktive proteinene
Krever forsyning med komprimert luft
Leveringsinformasjon: Supplied with sample kit (2 tubes of each type of grinding kit), cover gasket, sealing ring, spare sealing ring, spare fuse and power cord with either EU- and UK-plug.