Dispergeringssystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Leverandør: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-2897EA 8200 NOK
431-2897 431-2898 431-2894
Dispergeringssystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
  • Løs opp, rør og kvern med én drivenhet
  • Beskytter brukere mot farlige prøver, og det lave spenningsnivået gir økt sikkerhet (24 V)
  • Hygienisk og ren, uten mulighet for krysskontaminering
  • Engangsprøverørene kan forsegles hermetisk
  • Lukket prøvesystem i kjemisk resistent plast
IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Bestillingsinformasjon: ULTRA-TURRAX® Tube Drive leveres med en krok for demontering av rotor-enheten, ekskl. rør. Tilbehøret bestilles separat.