  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (3)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
lab-blendere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/62/18989462.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Homogeniser, Laboratory blender, Star-Blender™ Digital, EU-plug
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne kompakte og brukervennlige blenderen, for prøvevolumer på 50–400 ml, blander faste eller flytende prøver effektivt i sterile poser (vanlig...
Produsent:  INTERSCIENCE
Beskrivelse:   BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Produsent:  INTERSCIENCE
Beskrivelse:   JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Produsent:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Beskrivelse:   Homogeniser, Laboratory blender, Stomacher® 3500 Thermo, Rørehastighet (min-1): 75 til 180 i trinn på 5, UK/EU-kontakt, Volum: 400 - 3500 ml
Produsent:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Beskrivelse:   Stomacher®-lab-blenderne gir deg rask og effektiv homogenisering av et stort utvalg av laboratorieprøver. Stomacher®-maskinene bruker to vekselvirkend...
Produsent:  IuL
Beskrivelse:   The Masticator laboratory blenders include two paddles for gentle homogenisation of samples for microbiological testing. They can be used with fo...
Produsent:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Beskrivelse:   Homogeniser, Laboratory blender, Stomacher® 400 Circulator kit, Rørehastighet (min-1): 200/230/260 ±5, UK/EU-kontakt, Volum: 80 - 400 ml
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste