Homogenisator, Stomacher® 80
Leverandør: Seward
432-3155EA 0 NOK
432-3155 432-3110
Homogenisator, Stomacher® 80
Homogenisatorer Labblendere
Stomacher®-lab-blenderne gir deg rask og effektiv homogenisering av et stort utvalg av laboratorieprøver. Stomacher®-maskinene virker ved hjelp av dobbel frem- og tilbakegående åre på prøven inne i en steril plastpose.
80 microBiomaster, prøveområde 250 µl til 80 ml: Stomacher® 80 microBiomaster har en justerbar dørmekanisme som reduserer eller øker spatelavstanden mellom prøven og døren under behandlingen. Dette gjør at brukeren kan justere blandetrykket ved hjelp av den praktiske bryteren på døren mens maskinen er igang.
80 Biomaster, prøveområde 5 til 80 ml: Stomacher® 80 Biomaster er mye brukt innen biovitenskapen og helsesektoren, til behandling av mange forskjellige typer prøver, fra plante- og dyrevev til porselensleire. Den er ideell for behandling av biologisk farlige prøver, fordi prøven hele tiden befinner seg i en steril plastpose. Dette forhindrer utslipp av aerosoler på laboratoriet og krysskontaminering av prøver. Den kompakte maskinen passer enkelt i sikkerhetsskap.
Kompakt, plassbesparende størrelse
Allsidig prepareringssystem for bruksområder innen life science
Maksimer ekstraksjonen og få 5000 ganger bedre celleutbytte og -levedyktighet
Fortynnerfri prøvebehandling
Leveringsinformasjon: Enheten leveres komplett med to plugger: for EU og for Storbritannia.