Homogenisator, easyMIX®
Leverandør: bioMérieux
easyMIX®
710-0228EA 39275 NOK
710-0228
Homogenisator, easyMIX®
Homogenisatorer Labblendere
For prøvevolumer på 80 eller 400 ml. Kompakt og brukervennlig blender med kammer i rustfritt stål og pedaler som effektivt blander prøver i fast eller flytende form. Det oppstår ikke kontakt mellom prøven og blenderen. Prøveklargjøringen er trygg og hygenisk med minimal risiko for infeksjon og ingen risiko for krysskontaminering. Denne robuste enheten er ideell for mikrobiologisk og kjemisk analyse innen bruksområder innen mat, medisin og miljø.
  • Digitalt kontrolldisplay og programerbar timer
  • Motor og mekanisme er elektronisk sikret mot overbelastning
  • Døren i rustfritt stål kan åpnes helt, slik at blandekammeret i rustfritt stål kan rengjøres på en enkelt måte
  • Spillbrett (tilleggsutstyr)