  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Analoge hygrometere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (620-0923)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   For alle miljøer, inkludert vitenskapelige laboratorier. Tåler bruk i inkubatorer, kjøleskap og frysere. Dette termohygrometeret har sort temperatursk...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-0921)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvitt hus og tallskive med røde time-, minutt- og sekundvisere.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
Artikkenummer: (SIMELI0055)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ALLA ATELIERS
Beskrivelse:   Analog hygrometer, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Diam: 90 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (AMARLF105562)
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-0621)
Produsent:  MOINEAU
Beskrivelse:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7