Du søkte etter: Ismaskiner
VWR har ismaskiner i rustfritt stål med luft- eller vannkjøling for produksjon av isbiter eller mindre isflak. VWR har også tørrismaskiner som kun behøver å monteres på en CO₂-flaske.
VWR har ismaskiner i rustfritt stål med luft- eller vannkjøling for produksjon av isbiter eller mindre isflak. VWR har også tørrismaskiner som kun behøver å monteres på en CO₂-flaske.
4  treff i ditt søk
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: PORKKA SCANDINAVIA AB
Beskrivelse: Ice flakers produce ice flakes that are dry and compact, this allows the ice to remain free flowing for easy use even after long storage periods.They ...
Produsent: PORKKA SCANDINAVIA AB
Beskrivelse: Ice machine in stainless steel for the production of ice cubes. Capacity from 18 to 145 kg/24 h. The ice machines are delivered with air cooling as a ...
Artikkenummer: (HOSHFM-170AKE)
Produsent: HOSHIZAKI
Beskrivelse: The FM-170AKE (-N) is a modular ice machine that, depending on the model, produces flake ice or nugget ice.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF388740000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom