Du søkte etter: Inkubatorer
VWR har inkubatorer med et bredt temperaturspenn, men de er gjerne optimalisert for 37°C. Inkubatorene kommer i størrelser fra 10 - 1000 L. VWR har også kjøleinkubator, klimaskap og CO₂-inkubator. Funksjoner ved de ulike inkubatorene kan være:  O₂-kontroll, tilkoblingssett for gass, vifte og fuktighetskontroll.
VWR har inkubatorer med et bredt temperaturspenn, men de er gjerne optimalisert for 37°C. Inkubatorene kommer i størrelser fra 10 - 1000 L. VWR har også kjøleinkubator, klimaskap og CO₂-inkubator. Funksjoner ved de ulike inkubatorene kan være: O₂-kontroll, tilkoblingssett for gass, vifte og fuktighetskontroll.
55  treff i ditt søk
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.13311.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Liten, kompakt inkubator for horisontal eller vertikal inkubasjon av dipslides (18) eller plater (12).
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWRs digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og Il 56 gir en økonomisk og plassbesparende løsning for bruksområder innen mikrobiologi eller hematologi. Temp...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between 3 to 70 °C with forced air convection and fan speed control (50 to 100%). Featu...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Artikkenummer: (390-0881)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The ILCO 180 and ILCO 260 Premium offer optimal growth conditions for cell cultures and meet demanding requirements for best possible cell growth and ...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Avkjølte inkubatorer med Peltier-teknologi har utmerket temperaturstabilitet og jevnhet. De er energieffektive og miljøvennlige, med lavt støynivå, og...
Artikkenummer: (390-0963)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The INCU-Line® Tower is a general purpose, dual-chamber, cooled incubator with natural convection. This digitally cooled incubator with Peltier techno...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Binder
Beskrivelse: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Produsent: Binder
Beskrivelse: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Produsent: Binder
Beskrivelse: Avantgarde. Line incubators ensure stable and reliable incubation of microbiological cultures and guarantee reproducible results for routine tests in ...
Produsent: Binder
Beskrivelse: The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturin...
Produsent: Binder
Beskrivelse: These energy efficient cooled incubators have been designed for use in the temperature range from +4 to 100 °C. They feature a Peltier cooling system ...
Produsent: Binder
Beskrivelse: Two versions of these incubators with electronically controlled APT.line™ preheating chamber are available depending on the application: The BD series...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom