Mini-inkubator, CULTURA®
Leverandør: Merck
1.13311.0001EA 3600 NOK
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini-inkubator, CULTURA®
Inkubatorer Inkubatorer, bordmodell
Liten, kompakt inkubator for horisontal eller vertikal inkubasjon av dipslides (18) eller plater (12).
  • Temperatur 25 °C til 45 °C (± 1 °C)
  • Sikker og vedlikeholdsfri
  • Enkel å rengjøre
Vekt: 1,1 kg.
Sertifiseringer: Safe handling (VDE/TÜV); CE and GS certified according to international standards.
Leveringsinformasjon: Leveres med én inkubator, ett multistativ og ett termometer.