Du søkte etter: UV-lamper
24  treff i ditt søk
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.12537.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (1.13203.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: UV-lampen er utformet for bruk med Fluorocult®-kulturmedier.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Artikkenummer: (135-6040)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: UV-lampe, UV-lys (tilleggsutstyr), fabrikkinstallert
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (PIER95035)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMELD7290)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMELD7220)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-feltstativ, Med likestrømforsyning, Feltpakke til UV-lampe, med likestrømforsyning, langbølge, opplyst lengde: 44,5 mm, Pen-Ray®, 365 nm, Vekt: 136 g
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Rechargeable 6-watt 26P series lamps are available in three dual-tube models. The lamps are equipped with an internal gel based, lead-acid battery, wh...
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: These lightweight lamps can be used with the optional lamp stand for hands-free operation. Replacement tubes are also available.
Artikkenummer: (UVPA95-0164-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-lampe, UV-lampe, SL-2M, BLB, For: Dokument- og signaturgodkjenning, SL-2M, 4 W, 365 nm, B×D×H: 165×146×114 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-lampe, UV-bordlampe, kortbølge, XX-15S, 15 W, 254 nm, B×D×H: 502×152×108 mm, Vekt: 2,3 kg
Produsent: CAMAG
Beskrivelse: UV-lamper med plasthus hylse hovedsakelig er utviklet for TLC-laboratorier.
Artikkenummer: (UVPA95-0313-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-lampe, Flere stråler, UV-lampe med flere stråler, tre høydestillinger, 365/254 nm, kjølig hvit/lys som nordhimmelen, 230 V, For: Til bruk på bord, MLR-58, 8 W, 365/254 nm
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom