Du søkte etter: UV-visningsskap
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: C-10-kabinettet er beregnet for bruk med kompakte UV-lamper (4 watt), for eksempel modellene UVGL-15 og UVGL-25, og håndholdte UV-lamper (6 watt), for...
Artikkenummer: (UVPA95-0257-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-visningsskap, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA95-0020-05)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA95-0253-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-visningsskap, Med to UV-rør, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA95-0022-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV-visningsskap, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (765-0161)
Produsent: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse: To display ultraviolet radiation. Half of the plate is coated with a fluorescent substance that emits light during UV radiation.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom