Du søkte etter: Nivåsensorer
VWR har nivåmålere til bruk for å hindre søl ved fylling av tønner og flasker.
VWR har nivåmålere til bruk for å hindre søl ved fylling av tønner og flasker.
38  treff i ditt søk
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Disse nivåindikatorene gir en digital avlesing av omtrentlig løsemiddelvolum som er igjen i CYCLE-TAINER-systemet.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: These level sensors provide dependable protection from overflow when filling barrels. The float positions itself securely at the opening by its own we...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Insert with screw-in thread for barrels or screw cap for canisters. With integrated level indicator to monitor the liquid level during filling as well...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: The b.safe Mini-display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: The b.safe Mini-Display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Measuring filling levels continuously. Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis is no problem with the continuous level control unit.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as an option in combination with connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and...
Artikkenummer: (BOHLR680-01)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: 3-Way stopcock with stainless steel housing and integrated control module.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Automatically divert waste liquids into the reserve canister.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe Waste Caps.
Artikkenummer: (BOHLR660-01)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Enclosed housing for installation at the rear side of a safety cabinet. Unit provides safe signal exchange between explosion-hazardous and explosion-p...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MSGA13299)
Produsent: asecos
Beskrivelse: This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe System Waste Caps.
Artikkenummer: (BOHLR653-01)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Alarm box with aluminium case for an installation in front plates of lab furniture. Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom