  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (2)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Lysmålere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dual displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMELU8500)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Lysmålere, Light meter, J-221, for longwave UV, 365 nm, with sensor, Måleområde: 300 - 400 nm, Sensor: built-in-sensor, Display: Attenuation screen, 5X
Artikkenummer: (620-0186)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   In order to have a good quality light, the luminous intensity in workplaces, hospitals, offices and schools has to fulfill specific minimum values. Th...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA97-0015-02)
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-3304)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Lysmåler for målinger av lysintensitet. Den har en sensor som justeres etter øyets spektralfølsomhet. Display med baklys og automatisk av-funksjon gjø...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (761-0411)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Light meter, Luxmeter MS6612, Måleområde: 0~ 200,000Lux / 0~ 20,000FC, Nøyaktighet: ±3%, Display: 2,000 counts
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0228)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Lysmåler for vann 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8