Lysmåler, 540
Leverandør: Testo
620-3304EA 2025 NOK
620-3304
Lysmåler, 540
Lysmålere
Dette luxmeteret tillater målinger av lysintensiteten. Den har en sensor som justeres etter øyets spektralfølsomhet. Display med baklys og automatisk av-funksjon gjør instrumentet komplett.
  • HOLD-funksjon for enkel avlesning av måleverdi
  • Verdier for høyeste/laveste temperatur
  • Driftstemperatur fra 0 til +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Leveringsinformasjon: Leveres med en beskyttende hette, håndleddsstropp, belteholder og to alkaliske AAA-batterier for ?20 timers bruk uten skjermbelysning.