Du søkte etter: Lys
131  treff i ditt søk
SearchResultCount:"131"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.13203.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: UV-lampen er utformet for bruk med Fluorocult®-kulturmedier.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (1.12537.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Artikkenummer: (630-2676)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-0858)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-1085)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For use with microscope series TL534B FL.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For use with microscope series IT406/407.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply b...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Mikroskoppære, VWR®, Microscope lamp 10 W for lower light
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Halogenlampe, VWR®, Halogenpære, 12 V/20 W
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Spektrallampe, Tungsten halogen lamp
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Light Guide, Svanehals, to armer, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm, VWR®, Svanehals, to armer, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 131
no targeter for Bottom