  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Manometere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/01/18989501.jpg
VWR har manometer for måling av trykkforskjeller og vakuum. Manometeret kan være digitalt, glassmåler eller kvikksølrør.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Artikkenummer: (TEST0560.5210)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   The testo 521 is a handheld pressure-measuring instrument that was developed specifically for use in air conditioning/ventilation, cleanrooms and OPs....
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0563.0510)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   The pocket-sized testo 510 measures differential pressure in the range from 0 to 100 hPa. The differential pressure measurement is temperature-compens...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (765-0914)
Produsent:  GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Beskrivelse:   U-shaped glass tube, open at both ends on wooden base. Scale graduated from 0 to 25 cm. For measuring the density of an unknown liquid.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (765-0915)
Produsent:  GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Beskrivelse:   Glass tube, wood base.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5