Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Du søkte etter: Mikroplatedispensere
4  treff i ditt søk
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Multidrop® Combi bygger på den dokumenterte og pålitelige Multidrop®-serien og gir svært rask bulkreagensdispensering for bioteknologiske og farmasøyt...
Artikkenummer: (736-0905)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Multidrop® Combi nL provides consistent, high throughput dispensing of sub-microlitre volumes into 1536-, 384- and 96-well plates for the biotech and ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INTL5600)
Produsent: BDP International Inc.
Beskrivelse: Mikroplatedispenser, VIAFILL multifunctional reagent dispenser, with base unit includes 8 channel plastic dispensing cassette, sterile, 5 - 9999 µl, Platetyper: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-well (shallow and deep), Dispenseringsvolumområde: 0,5 µl to 9,999 ml depending on dispensing cassete
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Vaccu-Pette 96-well pipetting device can be used to aspirate or dispense 96 wells in less than 10 seconds, speeding up repetitive washing, dispensing ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom