  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Kaldlyskilder
9  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/51/18945051.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne LED3-kilden til kaldt lys har blitt utviklet for de fleste tekniske bruksområder slik som kvalitetssikring, laboratorier og industriell endoskop...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These high power VisiLight® LED cold light sources are characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology...
Artikkenummer: (631-1085)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The high power 14 W LED source provides a pure white light (6300 K).
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   These LED cold light sources, for eco-friendly PURAVIS® light guides, are driven by a multiple LED module and provide a powerful illumination system f...
Artikkenummer: (630-1528)
Produsent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   Denne fiberoptiske LED-lyskilden gir en lysstyrke som tilsvarer en halogenkilde på 30 W. Den er utviklet for en rekke bruksområder innen stereomi...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2597)
Produsent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   Disse modellene drives av en halogenpære, og er utviklet for stereomikroskopi og makroskopi i laboratorie-, industri-, life science- og medisinske mil...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  MEMMERT
Beskrivelse:   Kald lyskilde, Cooled incubator
Artikkenummer: (ZEIS4357009200000)
Produsent:  ZEISS
Beskrivelse:   The CL 4500 LED CRI90 cold light source is designed for stereomicroscopy.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 9
  1  2  Neste