  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (4)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
LED-belysnings
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® T-LED lamps offer an efficient alternative to conventional halogen illumination systems, with the 3 W power LEDs having an average life...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-1780)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse toppmoderne lysmodulene er utviklet som plug-&-play reservedeler, og er svært enkle å installere i det eksisterende mikroskopet. LED-lampen på 5...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Artikkenummer: (631-1086)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® P-LED10 light source is designed with a double-P LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse pærene brukes innenfor forskning og industri. VisiLight® I-LED-spotlighten kan settes på et stativ, monteres på et mikroskop eller festes på veg...
Artikkenummer: (630-2676)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   VisiLED er et innovativt belysningssystem som er utviklet for stereomikroskopi og makroskopi. Dette systemet utnytter fordelene med hvite LED-lamper o...
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste