  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (5)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
kamera-digital
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (630-2534)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The Optikam B5 is designed for biological or stereo microscopes. The software is capable of measurements.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2670)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Scientific cameras provides live image and video captures to the SD-card or to connect to a PC.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Our digital cameras are specially designed for everyday applications.
Artikkenummer: (630-2627)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This full HDMI digital camera is dedicated to professional applications.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Scientific CCD camera with built-in buffer 16 MB memory to deliver high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2629)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wi-Fi CS-mount camera, VisiCam®, Oppløsning:: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), Exposure time: Automatic, Sensor: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2628)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital cameras are dedicated to routine applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2679)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   C-mount HDMI eyepieces camera for digital microscopy
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Neste