Kvern, MF 10 basic
Leverandør: IKA
412-1130EA 67550 NOK
412-1130 412-1132 412-1131 412-1129 412-1128
Kvern, MF 10 basic
Kverner
Universalkvern med kraftig motor for kontinuerlig drift. Ved bruk av malehodene passerer det behandlede materialet gjennom en utskiftbar sikt i rustfritt stål. Det malte materialet kan samles opp ved hjelp av et kar med NS 29 standard jordskjøt.
  • Arbeidsflate i rustfritt stål som er enkel å rengjøre
  • Det kan brukes to typer hoder sammen med drivenheten
  • Hodene er enkle å bytte
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Bestillingsinformasjon: Leveres uten malehoder eller sikter. Tilbehør bestilles separat.
NB: * Avhengig av materialet