Knivkvern, Microtron® MB 550
Leverandør: Kinematica
MICROTRON®
431-9351EA 30425 NOK
431-9351
Knivkvern, Microtron® MB 550
Homogenisatorer Blendere, miksere
MICROTRON® MB 550 er spesiallagd for blanding, dispergering, homogenisering, emulgering og størrelsesreduksjon av skjærbare materialer. For analyse- og forskningslaboratorier.
For analyse- og forskningslaboratorier.
  • Tilbehør festes til drivenheten med magnetisk kontakt
  • Jordet, dobbeltisolert, radioskjermet
  • Et sikkerhetssystem hindrer utilsiktet start
  • Tilbehør festes til drivenheten med magnetisk kontakt
  • Jordet, dobbeltisolert, radioskjermet
  • Et sikkerhetssystem hindrer utilsiktet start
IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Bestillingsinformasjon: Drivenheten leveres uten tilbehør.