Varmeskap, med vifte, M-serien
Leverandør: Binder
466-0018EA 185375 NOK
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Varmeskap, med vifte, M-serien
Testkammer Temperaturtestkammer
Temperaturtestkamre med interiør i rustfritt stål er godt egnet til materialtesting og aldringstester. Enhetene har en høy luftutveksling grunnet den kraftige viften, en justerbar TWB klasse 2 sikkerhetsinnretning med synlig alarm og 50 mm Ø avtrekkskanal. Rask gjenoppretting av temperaturen etter åpning av døren eller luftutskiftning. Enhetene har digital temperaturangivelse. GLP/GMP-samsvar oppnås ved hjelp av det innebygde RS422-grensesnittet og den valgfrie APT-COM™ DataControlSystem-programvaren.
  • Elektronisk styrt APT.line™ forvarmingskammerteknologi med vifte for rask, jevn tørking
  • Temperaturrampefunksjon som kan justeres med en programeditor, brukervennlig LCD-skjerm med lettlest menyveiledning
  • Justerbar viftehastighet (0 - 100%) og justerbart avtrekksspjeld
  • MCS-kontroller med 25 programmer med 100 seksjoner hver, for maksimalt 500 programsegmenter
  • Kalibreringer og valideringer er mulig
IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformasjon: Leveres med to krombelagte hyller. M 400 og M 720 krever 3-fase strømforsyning.