VWR® DRY-Line®, Varmeskap uten vifte
Leverandør: VWR
VWR®
466-3513EA 0 NOK
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, Varmeskap uten vifte
Ovner Varmeskap
Drying ovens with natural convection used for thermal processes, heated storage and for convection drying applications with temperatures up to 220 °C. Exhaust duct at the back of the unit with manually adjustable slide.
  • Mikroprosessorkontroller
  • Innebygd timer som kan innstilles på kontinuerlig eller tidsstyrt drift: 0 - 999 min eller 0 - 99,9 t
  • Overopphetingsvern med synlig alarm (sikkerhetstermostat klasse 3.1)
  • Digital temperaturinnstilling i trinn på 1 °C
Leveringsinformasjon: Leveres med to krombelagte hyller.