VWR® VENTI-Line®, Varmeskap med vifte
Leverandør: VWR
VWR®
466-3519EA 0 NOK
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Varmeskap med vifte
Ovner Varmeskap
Drying ovens with forced air circulation, which are ideal for routine drying and heating applications when short drying times are required. Ovens feature adjustable ventilation by means of manually adjustable ventilation slide and 50 mm Ø exhaust duct at the rear of the unit.
  • Mikroprosessorkontroller
  • Innebygd timer som kan innstilles på kontinuerlig eller tidsstyrt drift: 0 - 999 min eller 0 - 99,9 t
  • Overopphetingsvern med synlig alarm (sikkerhetstermostat klasse 3.1)
  • Digital temperaturinnstilling i trinn på 1 °C
Leveringsinformasjon: Leveres med to krombelagte hyller.