Du søkte etter: Hybridiseringsovner
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (732-4301)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: HybriLinker-ovnen er en kombinasjon av hybridiseringsovnen HB-1000 og crosslinkeren CX-2000 (virker uavhengig av hverandre). Ovnens crosslinker-del ha...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (732-4315)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Minidizer-ovnen er en bordmodell som både er kompakt og bærbar. Den er ideell for bruk på nyoppstartede laboratorier eller på laboratorier som har lit...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (732-4300)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Hybridizer-ovnen varmes raskt opp og kan stables for å utnytte plassen på best mulig måte. Den variable hastigheten gjør det mulig med ensartet metnin...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (732-4316)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Med Multidizer-ovnen får du flere forskjellige bevegelser i én enhet. Den leveres både med et roterende hjul (i det nedre kammeret) og en frem- og til...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (731-0512)
Produsent: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Artikkenummer: (731-0501)
Produsent: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOEI240200-2EU)
Produsent: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom