Hybridiseringsovn, Hybaid Shake ‘n' Stack
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Hybaid
732-1835EA 57750 NOK
732-1835 732-1836
Hybridiseringsovn, Hybaid Shake ‘n' Stack
Ovner Hybridiseringsovner
Hybaid Shake 'n' Stack er spesielt utformet for sikker stabling av opptil tre enheter. Hver ovn kan brukes enten med en karusell eller en risteplattform. Det kan monteres et kompakt trippelovnstårn for å utføre tre forskjellige funksjoner ved forskjellige temperaturer. Alle ovnene kan utstyres med en rekke tilbehør, blant annet flere forskjellige karuseller.
  • Multiple carousel fittings for flexible choice of consumables – able to hold up to ten 35 mm diameter hybridisation bottles or thirty 50 ml plastic tubes
  • Interchangeable carousel/shaking platform for hybridisation and washing procedures
  • Stackable format allowing better utilisation of laboratory space
  • Variable speed settings for protocol optimisation
Variable axis carousel
Variable speed carousel
Leveringsinformasjon: Shake 'n' Stack leveres med eller uten risteplattform. Alle modeller leveres med en plastkarusell med plass til 10 x 35 mm flasker, justerbar fot, dryppbrett og brukerhåndbok. Maxi 14 leveres med en karusell med kapasitet til 14 flasker på 35 mm, to flasker på 35 mm, flaskegriper, risteplattform og dryppbrett. Maxi XL leveres med en karusell med kapasitet til seks flasker på 70 mm, 70 mm klips, flaskegriper, risteplattform og dryppbrett.
Leveringsinformasjon: Hybaid Shake 'n' Stack is supplied with or without shaker platform. All models include ten 35 mm bottle capacity plastic carousel, adjustable feet, drip tray and manual.