Hybridiseringsovner, HB-500 Minidizer
Leverandør: Analytik Jena
732-4315EA 42900 NOK
732-4315
Hybridiseringsovner, HB-500 Minidizer
Ovner Hybridiseringsovner
Minidizer-ovnen er en bordmodell som både er kompakt og bærbar. Den er ideell for bruk på nyoppstartede laboratorier eller på laboratorier som har liten plass og ikke trenger så høy kapasitet. Lokket kan vippes opp for å gi enkel tilgang til karusellen, som også kan fjernes for enkel utskifting av flasker.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean