Hybridiseringsinkubatorer, Techne® HB-1D og HB-3D
Leverandør: Cole Parmer
Techne®
TECNFHB4DDTEA 50600 NOK
TECNFHB4DDT 731-0179
Hybridiseringsinkubatorer, Techne® HB-1D og HB-3D
Ovner Hybridiseringsovner
Ideell for blottingteknikker der RNA og DNA eller proteiner immobiliseres på nylon- eller nitrocellulosefiltre. Deteksjon av ønsket sekvens utføres vanligvis ved hjelp av radioaktive eller kolorimetriske prober.
  • Hybrigene HB-3D:
  • Allsidig kvalitet til en gunstig pris, svært god temperaturnøyaktighet og ensartethet
  • Hybrigene kan stables og er et kompakt alternativ til Hybridiser HB-1D, når plass er viktig og gjennomstrømning ikke er en prioritet
  • Opptil tre ovner kan stables, noe som frigjør viktig plass i laboratoriet
  • Holder opptil 16 miniglassrør og fire store glassrør
Hybridiser HB-1D:
Justerbar rotasjonshastighet
Høy kapasitet: det kan brukes opptil 24 minirør eller 6 unike store rør
Hybridiseringer kan utføres i et minimumsvolum på 5 ml
Bena kan justeres, slik at den står plant mot underlaget
Dobbeltglasert glassdør, stille og sikker, gir god beskyttelse
Bestillingsinformasjon: Et stort utvalg av tilbehør er tilgjengelig, blant annet minirør, reagensrørholdere, forseglingsringer for høy temperatur (for bruk ved opptil 100 °C), hyller og risteapparater. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon.