  • Produktkategori
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
fysiologiske-modeller
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18989556.jpg
VWR har fysiologiske modeller til klassebruk.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Fysiologisk modell til utdanningsformål, Applikasjon: Botanikk
Artikkenummer: (763-0451)
Produsent:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Skull from South Africa, 1947. Age: 2,3 to 2.8 mil years old. Weight: 570 g.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Beskrivelse:   Introduce your class to various racial bone structures with these highly accurate skull representations. Each skull has a detachable mandible and accu...
Produsent:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Fysiologisk modell til utdanningsformål, Applikasjon: Zoologi
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  EISCO
Beskrivelse:   Model of typical flower, all parts detachable, ovary with a single ovule inside. On base.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikkenummer: (761-0407)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Lifelike model of human torso.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6