  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "pipetter-mekaniske-elektroniske"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
VWR har pippetter til pipettering og dispensering innen forskning, kjemi, biologi og medisin for å måle og overføre et spesifikt volum av væske fra en beholder til en annen. Pipetter er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner for forskjellige anvendelser og volum, med varierende grad av nøyaktighet, fra enkle glasspipetter til mer avanserte justerbare og elektronisk utgave. VWR har justerbare digitale og elektroniske pipetter fra ulike produsenter f.eks. Eppendorf, Thermo Scientific, Sartorius / Biohit og fra vårt eget varemerke VWR Collection. Vi tilbyr også pipettservice og pipettekalibrering av enkelt-kanal og flerkanalspipetter.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"143"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   De nye ergonomiske pipettene med høy ytelse gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfort...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Ultra High Performance-pipettene har enestående nøyaktighet og presisjon og en overlegen ergonomisk konstruksjon som er gjennomtestet, lett i vekt...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These lightweight Standard Line pipettes provide accuracy and precision. Their ergonomic features, such as the contoured shape of the handle and the s...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fortrengningspipette med to forhåndskalibrerte trinn for pipettering av 1 og 0,1 ml av samme væske. Et ideelt alternativ til graderte glasspipett...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pipette, single channel, VWR®, Fast volum, 1000 µl, Nøyaktighet: ±0,4 %, Unøyaktighet: <0,3 %, for pipettespisser: 1000 µl
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Ultra-High Performance pipettes offer superior accuracy and precision, with proven ergonomic design both lightweight and durable.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These lightweight Standard Line pipettes feature a revolutionary suspension system which allows the shaft to retract slightly when pressed against a r...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 143
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste