Du søkte etter: Pipetter, repeterene stepper
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: I kombinasjon med VWR®-dispenseringsspisser er Stepper en komplett anerkjent systemløsning for dispenseringsvolumer på fra 1 til 5000 μ...
Artikkenummer: (613-2169)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This pipette is designed for the dispensing of contaminated fluids and volatile liquids. The acceptance of dispenser tips with plunger helps to avoid ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Artikkenummer: (612-3858)
Produsent: Brand
Beskrivelse: Ergonomisk og solid repeterende pipette som gir rask og enkel seriepipettering. Sammen med PD-spisser (10 ulike størrelser fra 0,1 µl til 50...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up ...
Produsent: SOCOREX ISBA
Beskrivelse: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Artikkenummer: (612-7810)
Produsent: GILSON
Beskrivelse: DISTRIMAN® is a positive-displacement, continuously adjustable repeater-pipette to simplify multiple dispensing when used with Gilson DISTRITIP® syrin...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Manuell dispenser som er brukervennlig utformet. Fleksibel med hensyn til volumjustering og utskifting av de tilhørende Combitip Advanced®-spissene.
Artikkenummer: (612-7310)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Pipette med kontinuerlig justerbart volum (i trinn på 10 µl), beregnet for nøyaktig volumetrisk pipettering av opptil 10 ml. Den kan brukes til pipett...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INTL4505)
Produsent: BDP International Inc.
Beskrivelse: INTEGRA has developed the ASSIST PLUS pipetting robot to streamline routine pipetting tasks. Using INTEGRA electronic multichannel pipettes, the syste...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (613-3481)
Produsent: BDP International Inc.
Beskrivelse: VIAFLO ASSIST together with VIAFLO II electronic pipettes form the perfect symbiosis to prevent users from RSI and to significantly increase the repro...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Artikkenummer: (SOCO416.5000)
Produsent: SOCOREX ISBA
Beskrivelse: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Corning
Beskrivelse: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Produsent: VISTALAB TECHNOLOGIES
Beskrivelse: These macro pipettes with eject button are fully electronic, providing a broad menu of liquid handling functions.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom