Pipette, stepper, HandyStep® S
Leverandør: Brand
HandyStep® S
612-3858EA 5325 NOK
612-3858
Pipette, stepper, HandyStep® S
Pipetter Pipetter, repeterene stepper
Ergonomisk og solid repeterende pipette som gir rask og enkel seriepipettering. Sammen med PD-spisser (10 ulike størrelser fra 0,1 µl til 50 ml) gir den opptil 49 repeterende dispenseringer fra én enkelt aspirasjon. Også kompatibel med Combitips®, Combitips® plus og andre standard repeterende spisser.
  • Enkel spissmontering – spissene kan nå settes inn fra undersiden
  • Egen knapp til å utløse spissen uten berøring
  • Svært praktisk håndtering (bare tre driftselementer)
  • Konformitetssertifiserte, med serienummer
  • 59 forskjellige volumer med ti PD-spisstørrelser
HandyStep® S bruker fortrengningsprinsippet, noe som gjør den ideell til rutinedispensering og til vanskelige væsker (viskøse væsker, væsker med høy tetthet eller væsker med høyt damptrykk).
* Stroke setting = % of nominal volume
Leveringsinformasjon: Leveres med sertifikat for ytelse, brukerveiledning, hylle-/stativfeste og tre PD-spisser (0,1, 1 og 10 ml).